Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ FPC3500, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10389852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10389852 1 kg 1kg
10339612 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10389852 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    121.65€ / 1kg
    Économisez 27.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12125-02-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ FPC3500
Forme physique Billes
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Capacité d’échange ionique Total exchange capacity (H):min. 2.60 eq/L
Granulométrie Uniformity coefficient:max. 2.00, Harmonic mean size:0.450 to 0.650mm, Particle size (<0.300mm): max. 2.0%, (>1.180mm): max. 5.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Numéro MDL MFCD08460528
Capacité de rétention d’eau Moisture hold cont.(H):60.0 to 70.0%
Couleur Jaune
Quantité 1 kg