Learn More
Amberlite™ IR-120, forme H, résine échangeuse d’ions, ACROS Organics™
Code produit 10781604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10781604 5 kg Récipient en plastique 5kg
10098951 250 g Flacon en plastique 250g
10653003 1 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10781604 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369720051
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78922-04-0
Formule moléculaire C13H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.736
Numéro MDL MFCD00132707
Clé InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
CID PubChem 8190984
Nom IUPAC Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IR120
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Conditionnement Récipient en plastique
Capacité totale de volume (H+):> 1.8 eq/L
Capacité de rétention d’eau (H+): 53.0 to 58.0%
Couleur Ambré à marron-jaune
Quantité 5 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberlite]TS IR120 H resin