Learn More
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Code produit 30180222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180222 5 g 5g
30180034 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5760135G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39389-20-3
Synonyme Vinylbenzenesulfonic Acid-divinylbenzene Copolymer
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1C=C.C=Cc2ccccc2C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IR120 (H+)
Quantité 5 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Poids de la formule 314.0977