Learn More
Amberlite™ IRA-402, résine d’échange d’anions, pour chromatographie d’échange d’ions, type de gel (forme chlorure, fortement acide), Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Forme physique | Solide |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Numéro MDL | 145564 |
| Quantité | 500 g |