Learn More
Amberlite Chlorure IRA-402, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amberlite IRA-402 Chloride |
| CAS | 52439-77-7 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Amberlite IRA-402 Chloride |