Learn More
Amberlite Chlorure IRA-402, TRC
Code produit 30327033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5243901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Quantité 1 g
Synonyme Amberlite IRA-402 Chloride