Learn More
Amberlite™ IRA-402, forme CI, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10028991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10028991 250 g Flacon en plastique 250g
10374502 1 kg Flacon en plastique 1kg
11996991 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10028991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369942500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 52439-77-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52439-77-7
Numéro MDL MFCD00145564
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-402
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (Cl):> 1.20 eq/L
Capacité de rétention d’eau (Cl): 49.0 to 60.0%
Couleur Jaune
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.