Learn More
Amberlite™ IRA-402, forme CI, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11996991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11996991 5 kg Récipient en plastique 5kg
10028991 250 g Flacon en plastique 250g
10374502 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11996991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369940050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52439-77-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52439-77-7
Numéro MDL MFCD00145564
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-402
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Conditionnement Récipient en plastique
Capacité totale de volume (Cl):> 1.20 eq/L
Capacité de rétention d’eau (Cl): 49.0 to 60.0%
Couleur Jaune
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.