Learn More
Amberlite IRA-402(Cl), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451080 500 g 500g
11441080 100 g 100g
11431080 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451080 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25556.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.37€
    58.65€ / 500g
    Économisez 13.72€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 52439-77-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52439-77-7
Numéro MDL MFCD00145564
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IRA-402(Cl)
Note relative au nom ion exchange resin
Densité 1.07
Quantité 500 g