Learn More
Amberlite IRA-402(OH), résine d’échange d’ions
Code produit 11463707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463707 500 g 500g
11453707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18185.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Amberlite IRA-402(OH) ion exchange resin is a strongly basic gel-type anion exchange resin. It is used to adsorb uranium(VI) from sulphate, removal of cyanide and zinc cyanide. It is also used to produce perchlorate and the free nucleoside. Further, it is used for water conditioning.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52439-77-7
Numéro MDL MFCD00145564
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IRA-402(OH)
Note relative au nom ion exchange resin
Densité 0.656
Merck Index 14,382
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.