Learn More
Amberlite IRA-410(Cl), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423328 100 g 100g
11433328 500 g 500g
11443328 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17734.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9002-26-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-26-0
Numéro MDL MFCD00132710
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IRA-410(Cl)
Note relative au nom ion exchange resin
Odeur Amine-like
Merck Index 14,382
Quantité 100 g