Learn More
Amberlite IRA-410(Cl), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amberlite IRA-410(Cl) |
| Note relative au nom | ion exchange resin |
| Odeur | Amine-like |
| Merck Index | 14,382 |
| Quantité | 500 g |