Learn More
Amberlite™ IRA-410, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10230793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10230793 500 g Flacon en plastique 500g
10716803 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10230793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202295000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-26-0
Numéro MDL MFCD00132710
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-410
Conditionnement Flacon en plastique
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 05,432; 06,302; 07,182
Quantité 500 g
RUO– À des fins de recherche uniquement