Learn More
Amberlite™ IRA-900(Cl), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375335
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
Code produit. 11375335
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19567.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9050-97-9
Formule moléculaire C4H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 109.60
Numéro MDL MFCD00132712
Clé InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
CID PubChem 6379
ChEBI CHEBI:7070
Nom IUPAC tetramethylazanium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-900(Cl)
Note relative au nom ion exchange resin
Odeur Odorless
Merck Index 14,382
Quantité 250 g