Learn More
Amberlite™ IRA-900, résine échangeuse d'ions sous forme Cl
Code produit 10321004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10321004 100 g Flacon en plastique 100g
10226260 500 g Flacon en plastique 500g
13458448 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10321004 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202311000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 9050-97-9 | C4H12ClN | 109,60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9050-97-9
Formule moléculaire C4H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 109.60
Numéro MDL MFCD00132712
Clé InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
CID PubChem 6379
ChEBI CHEBI:7070
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-900
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (Cl-):> 1.0 eq/L
Capacité de rétention d’eau (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Couleur Beige/marron à ivoire
Quantité 100 g
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.