Learn More
Amberlite™ IRA-900, résine échangeuse d'ions sous forme Cl
Code produit 13458448 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13458448 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10321004 100 g Flacon en plastique 100g
10226260 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13458448 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202310025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    203.65€ / 2.5kg
    Économisez 22.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 9050-97-9 | C4H12ClN | 109,60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9050-97-9
Formule moléculaire C4H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 109.60
Numéro MDL MFCD00132712
Clé InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
CID PubChem 6379
ChEBI CHEBI:7070
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-900
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (Cl-):> 1.0 eq/L
Capacité de rétention d’eau (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Couleur Beige/marron à ivoire
Quantité 2.5 kg
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure
RUO– À des fins de recherche uniquement