Learn More
Amberlite™ IRA-96, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370246 250 g 250g
11360246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32475.30
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 39409-19-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39409-19-3
Numéro MDL MFCD00166430
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-96 ion exchange resin
Forme physique Billes
Couleur Marron
Quantité 250 g