Learn More
Amberlite™ IRC-748, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325345 1000 g 1kg
11315345 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19570.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    117.65€ / 1kg
    Économisez 25.15€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79620-28-3
Amberlite™ IRC-748, ion exchange resin is used as a chelating resin with high affinity for heavy metal cations compared to alkali or alkaline earth metals. It is also utilized in metal-chelation applications. Further, it is used in purification of brine in the chloralkali industry as well as the purification of process streams having trace metals. In addition to this, it is used in the electroplating industry and in the recovery of heavy metals from hydrometallurgical leach streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine échangeuse d’ions Amberlite|r IRC-748 est utilisée comme résine chélateur avec une haute affinité pour les cations de métaux lourds par rapport aux métaux alcalis ou alcalins. Elle est également utilisée dans les applications de chélation des métaux. De plus, elle est utilisée pour la purification de la saumure dans l’industrie des chloralcalis ainsi que pour la purification de flux de procédés contenant des métaux à l’état de traces. En outre, elle est utilisée dans l’industrie de l’électroplastie et dans la récupération des métaux lourds à partir de flux de lixiviation hydrométallurgique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79620-28-3
Numéro MDL MFCD00132702
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRC-748
Note relative au nom ion exchange resin
Odeur Odorless
Merck Index 14,382
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.