Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ IR-120(Na), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358206
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358206 500 g 500g
11348206 100 g 100g
11368206 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15199.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol
Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin is used in water softening, dealkalinization and deionization. It is used for the recovery of toxic metals. It is also used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine échangeuse d’ions Amberlite™ IR-120(Na) est utilisée dans l’adoucissement, la désalcalinisation et la déionisation de l’eau. Elle est utilisée pour la récupération des métaux toxiques. Elle est également utilisée dans le milieu de séparation pour la CCM, la chromatographie sur papier et la CLBP.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Adoucissement, désalcalinisation, déionisation de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78922-04-0
Formule moléculaire C13H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.736
Numéro MDL MFCD00132707
Clé InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
CID PubChem 8190984
Nom IUPAC Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
Merck Index 14,382
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.