Learn More
Amberlite™ IRN-78, microbilles ambrées, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437015 500 g 500g
15447015 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045591.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Résine échangeuse d’anions fortement basique
Amberlite™ IRN-78 is widely employed in removing radioactive anions for example 131 Iodine and 133 Iodine from waste systems. It also removes the traces of chloride contamination from reactor coolant systems and controls the boron level in the primary system. At higher pH conditions, it is used to remove anionic impurities from secondary streams in the presence of ammonia, morpholine or other amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11128-95-3
Formule moléculaire Styrene-DVB
Numéro MDL MFCD00145822
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRN-78
Forme physique Billes
Couleur Ambré
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Qualité Noyau
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberlite IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: amberlite IRN 78