Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ IRN-78, forme OH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10575300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10575300 500 g Flacon en plastique 500g
10179679 100 g Flacon en plastique 100g
10545090 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10575300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.90€
    71.65€ / 500g
    Économisez 16.25€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 11128-95-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11128-95-3
Numéro MDL MFCD00145822
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin
Forme physique Solution
Note relative au nom Ion-exchange Resin, OH-form
Conditionnement Flacon en plastique
Couleur Incolore à jaune
Quantité 500 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form