Learn More
Amberlite(R) IRC-120, forme H, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16584334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16584334 250 g 250g
16564334 1 kg 1kg
16574334 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16584334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 466712500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 65098-55-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65098-55-7
Numéro MDL MFCD00132707
Specifications
Nom chimique ou matériau Amberlite* IRC-120
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
compliance-icons
Product Identifier
  • Amberlite IRC120, H form, ion-exchange resin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Amberlite IRC 120, Hform, ion-exchangeresin