Learn More
Amberlite(R) IRC-120, forme Na, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16554334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16554334 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16554334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 466150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 65098-55-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65098-55-7
Numéro MDL MFCD00132707
Specifications
Nom chimique ou matériau Amberlite* IRC-120
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.