Learn More
Amberlite XAD-16, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355335 100 g 100g
11365335 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355335 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    50.65€ / 100g
    Économisez 10.75€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 104219-63-8
Amberlite XAD-16 is a polymeric adsorbent widely utilized for adsorption of organic substances from aqueous systems and polar solvents. It is useful for the removal of detergents from protein solutions. It is also used in the recovery and purification of antibiotics, water soluble steroids, amino acids and proteins. It plays a vital role in the removal of non polar compounds from polar solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Amberlite XAD-16 est un adsorbant polymérique largement utilisé pour l’adsorption de substances organiques à partir de systèmes aqueux et de solvants polaires. Elle est utile pour l’élimination des détergents présents dans des solutions protéiques. Elle s’utilise aussi pour la récupération et la purification d’antibiotiques, de stéroïdes hydrosolubles, d’acides aminés et de protéines. Elle joue un rôle déterminant dans l’élimination des composés non polaires présents dans les solvants polaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104219-63-8
Numéro MDL MFCD00145831
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite XAD-16
Merck Index 14,382
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.