Learn More
Amberlite™ XAD™ -2, TRC
Code produit 30322618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57649825G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite XAD-2
CAS 9003-70-7
Formule moléculaire [CH 2 CH(C 6 H 5 )]x[CH 2 CH[C 6 H 4 (CHCH 2 )]]y
Quantité 25 g
Synonyme Bio-Beads S, Bio-Beads SM 2, Bio-Beads SX 12, Bio-Beads SX 2, Bio-Beads SX 3, Bio-Beads SX 4, Bio-Beads SX 8, Bio-Rad SM 2, Bonopore 7, CDR 10, CS 1, CS 1 (catalyst support), CSPO, Cekachrom 2, Cekachrom 3, Chemisnow SGP 150C, Chromosorb 101, Chromosorb 102, D 001X14, D 005, D 005 (catalyst), DVB 960-styrene copolymer, DVBS, Diethenylbenzene-ethenylbenzene polymer, Divinylbenzene-ethylenediamine-formaldehyde-phosphoric acid-styrene copolymer, Divinylbenzene-polystyrene copolymer, Divinylbenzene-styrene copolymer, Divinylbenzene-styrene polymer, Divinylbenzene-styrene resins, Divinylbenzene-vinylbenzene copolymer, Finepearl 3000F, GDX 101, GS 0605, Ganz Pearl GS 0605, Ganzpearl GS 1105, Gaskuropack 54, HAP 1, HP 01, HP 01 (vinyl polymer), HP 60, HY 1, HY 1 (adsorbent), HZ-PS 20SS, HZ-PS 816, HZ-PS 818, HZ-PS 830, Hamilton PRP 1, Hitachi 3010, InertSep RP 1, JSR-SX 8705P01, JSR-SX 8742-08, JSR-SX 8743, JSR-SX 8743-05, JSR-SX 8743-08, JSR-SX 8743C03, KPN 258, MCT 1, MOD 40/100, MR 500, NGW 04, Nanotex PF 032A, Nanotex PF 082A, Novabiochem 01-64-0022, Oligo R 3, P 8D, PLRP-S, PRLP-S, PRP 1, PS 1/85, PS 10V, PS 10t100, PS 20t100, PS 40t100, Poly(divinylbenzene-styrene), Poly(styrene-co-DVB), Poly(styrene-co-divinylbenzene), Poly(styrene-divinylbenzene), PolyVVFE, Polyacene SD, Polyhipe X 20PV90, Polysorb 1, Polysorb 40/100, Polysorb 4T, Polysorb C, Polysorb C (copolymer), Polysorb S 40/100, Polysorb S 60/100, Polyspher PST 10, Polystyrene-DVB, Polystyrene-divinylbenzene copolymer, Polystyrene-divinylbenzene polymer, Pontybond, Poros 10R2, Poros 20R1, Poros R 1, Poros R 1-50, Poros R 2Purasorb AP 250, Rexolite, Rexolite 1422, Rexolite 2200, Rexolite I, Rexolite II, SD 15H60, SDVB, SDX 5, SGP 150C, SGP 50C, SGP 70C, SX 713, SX 8742-08, Shodex 801, Source, Sprinbeads SN 110, Staphyloid GS 30A, Staphyloid GS 60A, Styragel, Styrene copolymer with divinylbenzene, Styrene-DVB copolymer, Styrene-divinybenzene copolymer, Styrene-divinylbenzene copolymer, Styrene-divinylbenzene polymer, Styrene-divinylbenzene resin, Styrene-divinylbenzene-2,2'-bipyridyl copolymer, Sunpak A, Synachrom, TSK G4000H, TVEKS, TVEX, TX-ER 6, Vinylsorb S, WD 4, WDX 3, XE 53BNGF, Y 29/11
Formule InChI InChI=1S/C8H8.C6H6.2C3H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-4-6-5-3-1;2*1-3-2/h2-7H,1H2;1-6H;2*3H,1H2,2H3
SMILES CC=C.CC=C.C=Cc1ccccc1.c2ccccc2
Nom IUPAC benceno;prop-1-eno;estireno
Poids de la formule 266.2035