Learn More
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amberlite™ XAD-4 |
| Forme physique | Poudre cristalline ou cristaux |
| Granulométrie | 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Capacité de rétention d’eau | moisture holding capacity: 54.0 to 60.0% |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |