Learn More
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10721671 100 g Flacon en plastique -
10206260 500 g Flacon en plastique 500g
11956991 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10721671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-69-4
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00132704
Clé InChI MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
CID PubChem 66666
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ XAD-4
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Granulométrie 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm)
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité de rétention d’eau moisture holding capacity: 54.0 to 60.0%
Couleur Blanc
Quantité 100 g