Learn More
Amberlite XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338995 100 g 100g
11348995 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14142.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37380-42-0
Polyaromatic adsorbent for small hydrophobic compounds, surfactants, pharmaceutical manufacturing, phenols, chlorinated organics and organic removal from aqueous food streams. It is impregnated with KCN or NaCN, has been used for the conversion of aromatic acyl chlorides to acyl cyanides and of formation of trialkylsilyl chlorides to the silyl cyanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adsorbant polyaromatique pour petits composés hydrophobes, surfactants, fabrication pharmaceutique, phénols, composés organiques chlorés et élimination organique des flux alimentaires aqueux. Il est imprégné de KCN ou de NaCN et a été utilisé pour la conversion des chlorures d’acyle aromatiques en cyanures d’acyle et pour la formation de chlorures de trialkylsilyle en cyanures de silyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37380-42-0
Numéro MDL MFCD00132704
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite XAD-4
Merck Index 14,382
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.