Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10216260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10216260 500 g Flacon en plastique 500g
10606062 100 g Flacon en plastique 100g
11976991 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10216260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202245000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    99.65€ / 500g
    Économisez 22.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 37380-43-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37380-43-1
Numéro MDL MFCD00132705
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ XAD-7 HP
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g