Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11976991 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10606062 100 g Flacon en plastique 100g
10216260 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11976991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202240025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 37380-43-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37380-43-1
Numéro MDL MFCD00132705
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ XAD-7 HP
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg