Learn More
Amberlite XAD-7, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345335 500 g 500g
11335335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345335 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19564.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37380-43-1
Amberlite XAD-7 is used in chromatography media, enzyme immobilization and water purification. It is also used in the removal of relatively polar compounds from non aqueous solvents, non-aromatic compounds from polar solvent, recovery of plant extracts, antibiotics, enzymes and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Amberlite XAD-7 est utilisé dans les milieux de chromatographie, pour l’immobilisation enzymatique et la purification de l’eau. Il est également utilisé pour l’élimination de composés relativement polaires à partir de solvants non aqueux, les composés non aromatiques à partir de solvants polaires, la récupération d’extraits végétaux, d’antibiotiques, d’enzymes et de protéines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37380-43-1
Numéro MDL MFCD00132705
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite XAD-7
Merck Index 14,382
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.