Learn More
Amberlyst™ 15, résine échangeuse d’ions (sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490091 500 g Flacon en plastique 500g
10286540 25 g Flacon en plastique 25g
10711424 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10490091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202145000
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9037-24-5
Formule moléculaire MFCD00145841
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00145841
Clé InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 80972
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ 15
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Merck Index 15, 377
Quantité 500 g