Learn More
Amberlyst 15, MP Biomedicals™
Code produit 11443141 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443141 500 g
11433141 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443141 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215033690
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Soluble dans l’eau
Identifiants chimiques
CAS 9037-24-5
Formule moléculaire MFCD00145841
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00145841
Clé InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
CID PubChem 80972
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxyéthane
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst 15(H)
Forme physique Petites perles
Couleur Brun/Vert
Quantité 500 g