Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlyst™ 15 (humide), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
25g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10114270 500 g Flacon en plastique 500g
10543951 25 g Flacon en plastique 25g
13448448 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10114270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202155000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9037-24-5
Formule moléculaire MFCD00145841
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00145841
Clé InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
CID PubChem 80972
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxyéthane
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ 15
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (H):> 1.70 eq/L
Capacité de rétention d’eau (H): 52.0 to 57.0%
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Couleur Brun-gris
Quantité 500 g