Learn More
Amberlyst™ A-21, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10551071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551071 1 kg Flacon en plastique 1kg
10052800 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10551071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202170010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 9049-93-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9049-93-8
Numéro MDL MFCD00145842
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ A-21
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (free base):> 1.30 eq/L
Capacité de rétention d’eau (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Couleur Marron
Merck Index 10, 381
Quantité 1 kg