Learn More
Amberlyst™ A-26(OH), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11483597 250 g 250g
11473597 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11483597 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17361.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.89€
    76.65€ / 250g
    Économisez 17.24€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 39339-85-0
Amberlyst™ A-26(OH) is widely utilized to catalyze reactions such as aldol condensation and carbonylation. It is used to remove the anionic transition metal complexes from aqueous and non-aqueous mediums, acids and mercaptans from hydrocarbons and other non-polar solvents. It plays an essential role for the removal of oleic acid from chlorinated hydrocarbons and acids from phenol-acetone solutions. It is actively involved in the determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry and as packaging material for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amberlyst|r A-26(OH) est largement utilisé pour catalyser des réactions telles que la condensation aldolique et la carbonylation. Il est utilisé pour éliminer les complexes métalliques de transition anioniques des milieux aqueux et non aqueux, les acides et mercaptans des hydrocarbures et d’autres solvants non polaires. Il joue un rôle essentiel dans l’élimination de l’acide oléique des hydrocarbures chlorés et des acides des solutions de phénol-acétone. Il participe activement à la détermination du cadmium par spectrométrie d’absorption atomique par injection de débit et comme matériau d’emballage pour la chromatographie sur colonne.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
L’exposition à l’air absorbe le dioxyde de carbone. Incompatible avec les acides, les bases et les oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39339-85-0
Numéro MDL MFCD00145579
Specifications
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ A-26(OH)
Note relative au nom ion exchange resin
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons
Product Identifier
  • Amberlite A-26(OH), ion exchange resin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: amberlyst A 26