Learn More
Amberlyst™ Forme hydroxyde A26, TRC
Code produit 30310356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA393385100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst A26 Hydroxide Form
CAS 39339-85-0
Quantité 100 g
Synonyme Amberlyst™ A26 Hydroxide Form