Learn More
Amberlyst™ Forme hydroxyde A26, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amberlyst A26 Hydroxide Form |
| CAS | 39339-85-0 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Amberlyst™ A26 Hydroxide Form |