Learn More
Amberlyst™ A26, forme OH, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10547434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10547434 100 mL Flacon en plastique 100mL
10656412 1 L Flacon en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10547434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202181000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 39339-85-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39339-85-0
Numéro MDL MFCD00145579
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ A26
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 381
Quantité 100 mL