Learn More
Ambersep™ 900(OH), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339575
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339575 1000 g 1kg
11319575 100 g 100g
11329575 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19035.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9017-79-2
Specially sized for use in Ambersep resin systems and high-flow rate condensate polishing. It holds regenerable mixed bed applications such as the production of ultrapure water for semiconductor manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Spécialement dimensionné pour une utilisation dans les systèmes de résine Ambersep et pour le polissage des condensats à débit élevé. Il contient des applications de lit mixte régénérables telles que la production d’eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9017-79-2
Numéro MDL MFCD00802695
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambersep™ 900(OH)
Note relative au nom ion exchange resin
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.