Learn More
Invitrogen™ Amino Allyl MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Description
Includes
μPrimaire T7 Oligo(dT) 60 l ; transcriptaseμ™ inverse ArrayScript 22 l ;μinhibiteur de RNase 22 l ;μtampon de premier brin 42 l 10X ;μmélange dNTP 170 l ;μtampon de second brin 210 l 10X ; polyméraseμADN 42 l ; RNase 22μl H ;μmélange d'enzymes T7 84 l ;μtampon de réaction 10X ;μSolution UTP de 50 mM de 95 l ;μμmélange 5-(3-amino-allyl)-UTP de 50 mM ; ATP de 255 l, CTP, GTP ;μamorces de 40 l Deuxième ronde ;μARN de contrôle de 10 l 1 mg/ml ; eau exempte de nucléase de 1,75 ml ;μtampon de couplage de 400 l ; DMSO de 440μl ; hydroxylamine de 180μl ; tampon de lavage de 40 ml ; liaison d'ADN de 7 ml ; tampon de couplage Tampon de liaison d'ARNc de 20 ml ; cartouches de filtration d'ARNc de 20 ; tubes de prélèvement d'ARNc de 40 ; cartouches et tubes de filtration d'ADNc de 20 ; tubes d'élution d'ADNc de 10 ml ; eau exempte de nucléase ; cartouches et tubes de filtration d'ARNc de 20 ; tubes d'élution d'ARNc marqués
Synthèse améliorée de l'ADNc de premier et de deuxième brins
Compris dans le kit, ArrayScript™ RT, une transcriptase inverse M-MLV rationnellement conçue, qui produit des rendements équivalents ou plus élevés d'ADNc de pleine longueur par rapport à d'autres enzymes. La réaction de synthèse de l'ADNc à second brin a également été optimisée pour être compatible avec les produits d'ADNc à premier brin générés avec ArrayScript RT afin de permettre la conversion maximale de l'ADNc à premier brin en modèles d'ADNc à double brin pleine longueur.
Efficacité de marquage accrue de votre aRNAE
Le kit d'amplification d'aRNAE Amino Allyl MessageAmp II intègre le NTP amino allyle dans l'aRNA suivi du couplage de son groupe d'amino réactifs à un label ester NHS (par exemple, Cy ou un autre colorant). Cette stratégie offre plusieurs avantages par rapport à l’incorporation directe de NTP marqués. L’incorporation directe de NTP marqués est inefficace : les rendements sont faibles, l’activité spécifique de l’ARNa est moindre et les coûts sont élevés. Contrairement aux PFNL lambrissés,–les PFNL amino-modifiés sont incorporés presque aussi efficacement que les PFNL non modifiés et sont beaucoup moins coûteux que les PFNL couplés par colorant.
- Le kit contient suffisamment de réactifs pour 20 réactions.
- Les colorants Cy™ ne sont pas inclus
Marquage de matrice d’expression, analyse et génotypage d’expression de gènes, analyse de microarray, amplification d’ARN
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’amplification aRNA |
| Contenu et stockage | • µ60 l d'amorce T7 Oligo(dT) (-20°C) • 22 µl d™° • µ'inhibiteur de RNase ArrayScript (-20 C) 22 l (-20°C) • 42 µl 10X de tampon de premier brin (-20°C) • 170 µl de mélange dNTP (-20°C) • 210 µl de tampon de second brin (-20°C) • 42 µl d'ADN polymérase (-20°C) • Mélange µ° • µd'enzymes T7 de 22 l (-20 C) 84 l (-20°C) • 84 µl 10 X tampon de réaction (-20°C) • 95 µl 50 mM solution UTP (-20°C) • 64 µl 50 mM 5-(3-amino allyl)-UTP (-20°C) • 255 µl ATP, CTP, mélange GTP (-20°C) • 40 µl seconde ronde (-20°C) • 10 µl 1 mg/ml ARN de contrôle (-20°C) • 1,75 ml Eau sans nucléase (toute température) • µ400 l Tampon de couplage (-20°C) • 440 µl DMSO (-20°C) • 180 µl Hydroxylamine 4M (-20°C) • 40 ml Tampon de lavage (4°C ou température ambiante) • 7 ml Tampon de liaison de l'ADNc (température ambiante) • 20 ml de tampon de liaison d'ARNc (température ambiante) • 20 cartouches de filtre d'ARNc (température ambiante) • 40 tubes de prélèvement d'ARNc (température ambiante) • 20 cartouches de filtre d'ADNc + tubes (température ambiante) • 20 tubes d'élution d'ADNc (température ambiante) • 10 ml d'eau exempte de nucléase (toute température) • 20 cartouches de filtre d'ARNc + tubes (température ambiante) • 20 tubes d'élution d'aRNA marqués (température ambiante) |
| Comprend l’étiquette ou le colorant | Non |
| Méthode d’étiquetage | Marquage indirect |
| Transcriptase inverse | ArrayScript™ |
| Type d’échantillon | ARN poly(A+), ARN total |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | Ambion, MessageAmp |
| Quantité | 20 réactions |