Learn More
Invitrogen™ Acétat d’ammonium (5 M), exempt de RNase
Code produit 10534645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10534645 100 mL 1 pièce
10075664 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10534645 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9070G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 5 M d’acétate de sodium est fournie dans un flacon de 100 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate d’ammonium
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 5 M
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide