Learn More
Invitrogen™ Support en anneau magnétique (96 puits)
Code produit 10331425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10331425 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10331425 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM10050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Conçu pour la précipitation de microbilles paramagnétiques à partir de microplaques à fond en U à 96 puits standard
  • Le support possède une base en plastique dans un format de plaque de microtitration à 96 puits SBS standard
  • Utilise 96 anneaux magnétiques permanents extrêmement forts pour une séparation magnétique rapide et facile
  • Microbilles paramagnétiques à fond de plaque en U en forme d’anneau d’environ 6 mm de diamètre, permettant ainsi un retrait facile du surnageant par un robot ou un pipeteur multicanaux
  • Il peut être posé à plat sur une paillasse de laboratoire ou placé dans un adaptateur de plaques de microtitration sur des postes de travail robotisés
Santé animale, préparation des échantillons pour la santé animale, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et des tissus animaux, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, purification de l’ARN / ADN viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Support magnétique
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 de chaque
Type Support magnétique