Learn More
Invitrogen™ ARCA (Anti-Reverse Cap Analog)
Code produit 10117684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 unités
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10117684 10 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117684 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM8045
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Tube simple (10 unités ; 10 A255 U).
Analogue du coiffe dans la transcription in vitro pour la génération de transcrits coiffés
L’analogue de coiffe anti-inverse (ARCA) Invitrogen™ est un analogue de coiffe utilisé lors de la transcription in vitro pour la génération de transcripts à coiffe. Un analogue de coiffe modifié dans lequel le groupe 3’ OH (plus proche de m7G) est remplacé par –OCH3.
  • Testés pour la contamination des endonucléases non spécifiques, des exonucléases et de l’activité RNase
  • Dosé pour une synthèse efficace des transcripts in vitro à coiffe en utilisant l’analogue de la coiffe dans la transcription fonctionnelle in vitro MEGAscript™ et les réactions de translation du lysat Retic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni dans un tube simple à stocker à –70°C ou moins. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. Les aliquotes du produit peuvent être conservés à court terme à –20°C.
Concentration 40 mM
Type de produit final Analogue de coiffe pour transcription in vitro, analogue de coiffe pour ARNm
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm
À utiliser avec (équipement) mMessage mMAchine, MEGAscript
Méthode d’étiquetage Marquage de l’ARN
Gamme de produits Ambion
Type de produit Analogue de coiffe pour l’ARNm, analogue de coiffe pour l’ARNm synthétique
Quantité 10 unités
Conditions d’expédition Glace carbonique