Learn More
Invitrogen™ ArrayControl™ RNA Spikes
Code produit 10341275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 tubes
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10341275 8 tubes 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10341275 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1780
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ajoutez à l’échantillon d’ARN pour l’utiliser comme modèle pour préparer l’ADNc marqué
Lorsqu’elles sont hybridées à des points complémentaires sur un réseau de gènes, les pointes d’ARN ArrayControl peuvent être utilisées pour surveiller l’efficacité de la transcription inverse ainsi que de l’amplification, du marquage et de l’hybridation de l’aRNA. Elles peuvent également être utilisées pour évaluer la justesse, la précision et la cohérence de l’impression du réseau et de la sensibilité du protocole. En outre, les pointes d’ARN constituent un outil précieux pour l’optimisation des protocoles et le dépannage. Elles peuvent être utilisées pour la normalisation des signaux Cy3 et Cy5, la détermination de l’échelle dynamique et l’orientation des lames. Les pointes d’ARN individuelles peuvent également être supprimées pour servir de contrôle négatif pour les calculs de fond. Les séquences de pointes d’ARN ont été soigneusement choisies car elles n’ont pas d’homologie avec les séquences de cellules de mammifères qui pourraient, autrement, conduire à une hybridation croisée aux domaines spécifiques du gène. Chaque pointe d’ARN est purifiée, quantifiée précisément par spectrophotométrie et coloration RiboGreen™. Sa stabilité a été testée dans des conditions hautement stringentes. L’efficacité du marquage de l’ADNc des pointes d’ARN est également testée à l’aide de méthodes directes et indirectes. Leur fabrication et leur quantification sont homogènes d’un lot à l’autre. Ainsi, les signaux peuvent être comparés entre les expériences et pour évaluer la reproductibilité des puces à ADN.
  • Les pointes se composent de 8 transcrits d’ARN individuels dont la taille varie de 750 à 2 000 bases avec une queue poly(A) de 3 po à 30 bases
  • Chaque transcript est fourni dans un tube contenant 1 μg
  • Pour la normalisation et le contrôle des expériences de microarray
  • Pour l’impression du réseau et l’évaluation/optimisation des protocoles
  • Permet de surveiller la transcription inverse et l’efficacité du marquage de l’ADNc, la rigueur de l’hybridation et le fond
  • Normalisation des signaux Cy™3 et Cy5
Analyse de l’expression génétique et génotypage, analyse de la microarray
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pointe d’ARN
Contenu et stockage Les pointes d’ARN 1–8 doivent être stockées à une température inférieure à –70°C. Le tampon TE doit être stocké à –20°C.
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Ambion, ArrayControl
Quantité 8 tubes