Learn More
Invitrogen™ ATP Solution (10 mM)
Description
Cette solution Invitrogen de ribonucléotide triphosphate (rNTP) est un composant des kits MAXIscript™ (n° cat. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 et AM1308) et est fournie dans un tube de 100 μl. Chacun d’eux est soumis à des tests d’ARNase rigoureux ainsi qu’à un dosage fonctionnel pour garantir des niveaux élevés d’incorporation. Il peut également être utilisé dans les réactions de ligature et de phosphorylation.
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à –20°C. |
| Concentration | 10 mM |
| À utiliser avec (application) | Transcription in vitro |
| Méthode d’étiquetage | Marquage de l’ARN |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 100 μl |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |