Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 10 μL size (compatible with Eppendorf™ pipettors)
Description
Includes
Dix racks contenant 8 x 12 pointes chacun
Compatibles avec les pipeteurs Eppendorf™.
- Les pointes sont exemptes de RNase et de DNase et sont idéales pour la manipulation dʼARN, les applications de PCR et le travail avec des radio-isotopes ou des produits chimiques toxiques
- Chaque lot de pointes est soumis à des tests rigoureux de contamination par RNase et certifié dʼêtre exempt de nucléase
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Format | Rack |
| Type de pointe | À barrière |
| Quantité | 10 portoirs |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf |
| Gamme de produits | Invitrogen |