Learn More
Invitrogen™ BrightStar™-Plus Positively Charged Nylon Membrane, 15 cm x 15 cm
Click to view available options
Quantité:
5 pièces
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour obtenir des résultats cohérents et fiables avec un minimum de bruit de fond
- Cinq feuilles de 15 x 15 cm sont fournies
- Cette membrane présente une liaison non spécifique exceptionnellement faible dans les applications de détection non isotopique lorsqu’elle est utilisée avec des solutions de blocage et de lavage exclusives.
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, transfert dot, transfert Northern, électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Type de produit | Membrane en nylon |
| Membrane | Membrane en nylon |
| Quantité | 5 pièces |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |