Learn More
Invitrogen™ BSA, acetylated (20 mg/mL)
Code produit 10117054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 25mg
Conditionnement:
150mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10117054 6 x 25mg 150mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117054 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2614
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Stabilise les réactions enzymatiques pour assurer l’absence de contaminants
La BSA acétylée Invitrogen est utilisée comme protéine porteuse et comme stabilisateur enzymatique dans lequel l’absence de contaminants tels que les nucléases et les protéases est essentielle. Six tubes de 25 mg à une concentration de 40 à 50 mg / ml sont fournis. Le processus d’acétylation désactive toute trace d’activité de nucléase pouvant être présente. Bien que le processus d’acétylation modifie les caractéristiques de liaison de la BSA et la rend inhibitrice dans les réactions PCR, il est régulièrement ajouté aux digestions par enzymes de restriction. Son poids moléculaire et de ∽ 66 kd. La BSA acétylée est soumise à un test rigoureux de détection de l’activité RNase, ainsi que des endonucléases, exonucléases et protéases non spécifiques contaminantes.
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 mg/ml
Forme physique Liquide
Gamme de produits Ambion
Quantité 6 x 25mg
Conditionnement Tube