Learn More
Invitrogen™ Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 10 A254 units
Code produit 10669265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 A254 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10669265 10 A254 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10669265 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM8048
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Includes
Tube simple (10 A254 U).
Pour la synthèse de molécules d’ARN à coiffe 5‘ dans le cadre de réactions de transcription in vitro
L’analogue de coiffe Invitrogen [m7G(5’)ppp(5’)G] est utilisé pour la synthèse de molécules d’ARN à coiffe 5’ dans le cadre de réactions de transcription in vitro. Ces molécules sont plus efficacement traduites en utilisant des systèmes de translation in vitro que dans les ARNm sans coiffe. 10 A254 U fourni.
  • Utilisé comme inhibiteur hautement spécifique de l’étape d’initiation de la synthèse protéique.
  • Testés pour la contamination des endonucléases non spécifiques, des exonucléases et de l’activité RNase
  • Dosé pour une synthèse efficace des transcripts in vitro à coiffe en utilisant l’analogue de la coiffe dans la transcription fonctionnelle in vitro MEGAscript™ et les réactions de translation du lysat Retic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni dans un tube simple à stocker à –70°C ou moins. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. Les aliquotes du produit peuvent être conservés à court terme à –20°C.
Concentration 40 mM
Type de produit final Analogue de coiffe pour transcription in vitro, analogue de coiffe pour ARNm
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm
À utiliser avec (équipement) mMessage mMAchine, MEGAscript
Méthode d’étiquetage Marquage de l’ARN
Gamme de produits Ambion
Type de produit Analogue de coiffe pour l’ARNm, analogue de coiffe pour l’ARNm synthétique
Quantité 10 A254 U
Conditions d’expédition Glace carbonique